05-1080
Calcium sulfate hemihydrate
CP, calcined
About This Item
Productos recomendados
grade
CP
form
calcined
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.[Ca++].[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ca.2H2O4S.H2O/c;;2*1-5(2,3)4;/h;;2*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+2;;;/p-4
InChI key
ZOMBKNNSYQHRCA-UHFFFAOYSA-J
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)