Documentos clave
ZLXL00P20
Milli-Q
Tubo de lazo de 20 m 10x16 con Inters
For addition of single remote Point Of Delivery (POD) on the water distribution loop
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 1 unit
L
20 m , Tube
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
General description
Esta opción de lazo de 20 m se utiliza para proporcionar un único punto de suministro (POD) remoto en el lazo de distribución del agua.
Este kit contiene 20 metros de tubo de 10 x 16 mm más las piezas necesarias para establecer un punto de suministro El punto de suministro se puede utilizar para abastecer de agua a un analizador u otro dispositivo.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany