Documentos clave
XX1009002
Millipore
Pantalla de soporte de acero inoxidable Millipore para filtración al vacío
90 mm
Sinónimos:
Filtration mesh
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
PTFE-coated stainless steel screen
Quality Level
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
90 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Accesorio de vidrio para filtración al vacío Millipore
Rejilla de soporte de acero inoxidable, 90 mm
Estos accesorios están diseñados para sustituir a las piezas contenidas en los kit de vidrio de filtración al vacío Millipore o proporcionar una configuración alternativa.
Este producto es un accesorio para los kits de portafiltros todo vidrio Millipore de 90 mm.
Application
90 mm