Documentos clave
TANKLK002
Milli-Q
Extensión del sensor de agua
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
Sinónimos:
Sensor de agua
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
material
POM body (machined)
stainless steel electrode
packaging
pkg of 1 unit
cable L
4 m
compatibility
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
shipped in
ambient
General description
El sensor de agua es un accesorio para los sistemas de purificación de agua. Permite el apagado del suministro de agua de alimentación en caso de un evento improbable de fuga. El sensor detecta derrames de agua en el suelo y cierra automáticamente la válvula de solenoide de entrada independiente para evitar la inundación del laboratorio y proteger los alrededores de los daños causados por el agua.
El sensor de agua incluye un cable de extensión de 4 metros con conexión eléctrica, que se conecta en serie a un sensor de agua primario (ZFWATDET4). Esto permite la instalación de la extensión del sensor de agua a 8 metros del sistema. Una instalación típica tendría el sensor de agua primario en la mesa de trabajo y la extensión del sensor en el suelo.
Application
Detecta derrames de agua en el suelo y cierra automáticamente la válvula solenoide de entrada independiente para proteger los alrededores de los daños causados por el agua.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany