Documentos clave
SLFG02550
Millipore
Filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-FG, Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
pore size:
0.2 μm
diam.:
25 mm
filtration area:
3.9 cm2
housing diam.:
30 mm
inlet to outlet H:
19.8 mm
volume:
100 mL
sterility:
non-sterile
material:
PTFE membrane
polypropylene housing
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex®
feature
holdup volume< 0.1 mL
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
housing diam.
30 mm
inlet to outlet H
19.8 mm
volume
100 mL
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
El filtro de jeringa de PTFE hidrófobo Millex® es un filtro de jeringa de 25 mm con salida Luer-slip macho destinado a la ventilación y la filtración gaseosa. Se recomienda filtrar volúmenes de 10 a 100 mililitros (ml) de disoluciones orgánicas para eliminar partículas antes del análisis instrumental. 
Application
El filtro de jeringa Millex®-FG es adecuado para la filtración de alcoholes, ácidos y bases concentrados, y aire o gas. 
Features and Benefits
  • No estéril
  • Un solo uso y desechable
  • Compatible con la esterilización en autoclave
  • Contiene membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno Fluoropore® (PTFE) de 0,2 µm precintada en una carcasa de polipropileno
  • Compatible con disoluciones acuosas, orgánicas suaves y orgánicas
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany