Documentos clave
RAWG047S6
Millipore
Membrana de filtración S-Pak®
mixed cellulose esters (MCE), pore size 1.2 μm, filter diam. 47 mm, white gridded sterile membranes for microbiological analysis
Sinónimos:
Filtros S-Pak 1,2µm 47 mm blanco con cuadrícula estéril, Membranas de filtración, membranas semipermeables
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agency
ISO 7704
sterility
sterile; ethylene oxide treated
feature
easily wetted with water
manufacturer/tradename
S-Pak®
filter diam.
47 mm
pore size
1.2 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type cider
sample type wine
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type beverage(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
shipped in
ambient
General description
Los filtros S-Pak están constituidos por ésteres mezclados de celulosa (MCE), blancos, con cuadrícula, tamaño de poro de 1,2 μm y 47 mm de diámetro. Estos filtros estériles, listos para usar, que vienen en envases individuales, son fáciles de usar y más apropiados para analizar levaduras y hongos en muestras como bebidas ′difíciles de filtrar′
Application
Método de filtración a través de membrana para análisis microbiológico.
Packaging
En envases individuales, con papel separador azul, estériles
Linkage
Sustituye a: RAWG 047 S0
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing