Documentos clave
MHA00FCR2
Millipore
Caldo m-FC sin ácido rosálico
Ampoule used for testing fecal coliforms in waste and effluent water
Sinónimos:
Caldo m-FC
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
slightly opalescent blue
input
sample type bottled water
sample type wine
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type beer
pH
7.4±0.2 (25.0 °C)
application(s)
environmental
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
fecal coliforms
General description
El caldo m-FC sin ácido rosólico se recomienda para la detección y el recuento de coliformes fecales utilizando la técnica de filtración a través de membrana.{21} La eliminación del ácido rosólico del medio m-FC mejora el procedimiento de MFC al permitir una mayor recuperación de colonias de coliformes fecales con mayor facilidad. Al eliminar el ácido rosólico del medio m-FC, las colonias de coliformes fecales forman una colonia azul real intenso en las membranas de filtración. El color azul intenso de las colonias facilita el recuento de las colonias de coliformes fecales con respecto a cuando se utiliza el ácido rosólico debido al contraste más marcado entre colonias fecales y no fecales. Las coliformes fecales aparecen de color azul, otras colonias tienen un color que va del gris al crema.
Application
El caldo m-FC sin ácido rosólico se utiliza para cultivar coliformes fecales en muestras de agua y efluentes, lo que contribuye al control medioambiental.{22}
Packaging
Ampollas de plástico de 2 ml
Specifications
Métodos normalizados para el examen del agua y las aguas residuales
Temperatura de incubación: 44,5 °C ± 0,2
Tiempo de incubación: 24 horas ± 2
Culture Medium
Caldo m-FC sin ácido rosólico
Analysis Note
Las coliformes fecales aparecen de color azul, otras colonias tienen un color que va del gris al crema.
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
Cultivo mixto (E. coli, P. aeruginosa y P. vulgaris)
Microorganismos específicos: Coliformes fecales
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
American Public Health Association
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 2(2), 208-214 (2005)
Fecal-coliform-organism medium for the membrane filter technique
Geldreich EE et al.
J. Amer. Water Works Assoc., 57(2), 208-214 (1965)