Documentos clave
MHA000P2S
Millipore
Caldo para recuento en placa de m-heterótrofos
2ml ampoule for the recovery of stressed heterotrophic bacteria found in various types of water. Also suitable for water samples with low counts.
Sinónimos:
Caldo m-HPC
About This Item
UNSPSC Code:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Quality Level
sterility
sterile
form
liquid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
pack of 50 tests
technique(s)
cell counting: suitable (total viable count (TVC))
capacity
2 mL
filling volume
2 mL
color
clear tan to light amber
input
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
sample type wine
sample type soft drink
sample type sport drink
pH
7.1±0.2 (25.0 °C)
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
water monitoring
compatibility
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
Los heterótrofos son microorganismos que abarcan bacterias, levaduras y hongos que requieren una fuente externa de carbono orgánico para crecer. El recuento de placas heterótrofas (HPC), antes conocido como recuento en placa estándar, es un procedimiento para estimar el número de bacterias heterótrofas vivas en el agua.{14} Esta prueba puede proporcionar información útil sobre la calidad del agua y datos de apoyo sobre la importancia de los resultados de las pruebas de coliformes. El caldo para recuento de heterótrofos en placa puede emplearse para la determinación de bacterias mediante el método de filtro a través de membrana. La digestión peptídica del tejido animal es la fuente de nutrientes para los microorganismos que no son muy exigentes. La gelatina la utilizan los microorganismos a través de un mecanismo proteolítico. La adición de glicerol al medio basal proporciona un fuente de carbono y energía
Application
El caldo m-HPC se utiliza en la recuperación de bacterias heterótrofas sometidas a condiciones de estrés que se encuentran en varios tipos de agua. También es adecuado para muestras de agua con recuentos bajos. Cerveza, agua embotellada, sidra, refrescos, bebidas isotónicas y vino. Los medios encuentran su aplicación en la cosmética, la clínica, los análisis medioambientales, los alimentos sólidos y líquidos y el control de calidad industrial.
Packaging
Ampollas de plástico de 2 ml
Specifications
Métodos normalizados para el examen del agua y las aguas residuales
Temperatura de incubación: 30–35 °C
Tiempo de incubación: 48 – 72 horas
Preparation Note
Antes de su uso, caliente los medios a 30-50 °C hasta que se licúen. No tratar en el microondas.
Culture Medium
m-HPC
Analysis Note
Las colonias tienen un aspecto de transparente a blanco cremoso, algunas pueden producir pigmentos
Microorganismos de control de calidad
E. coli (ATCC 25922)
S. epidermidis (ATCC 14990)
Microorganismos específicos: Recuento total
Legal Information
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Standard plate count methodology: a new membrane filter procedure for potable water and swimming pools
Taylor R and Geldreich EE
J. Amer. Water Works Assoc., 71 (1979)