Documentos clave
MABS496
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-receptor de mineralocorticoides, clon 6G1
clone 6G1, from mouse
Sinónimos:
MR, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 2, Mineralocorticoid Receptor
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6G1, monoclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Nr3C2(110784)
General description
El receptor de mineralocorticoides (UniProt P22199; también conocido como MR, miembro 2 del grupo C de la subfamilia 3 del receptor nuclear) está codificado por el gen Nr3c2 (también conocido como MCR, Mlr) (gen ID 25672) en ratas. El receptor de mineralocorticoides (RM) se expresa en múltiples tejidos, como el epitelio renal, el músculo liso, el endotelio, los cardiomiocitos y las neuronas del hipocampo, donde interviene en diversas funciones. Los RM son activados por la aldosterona y también por el cortisol en las células que no expresan la 11β-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 2 (11βHSD2). Los RM son activados normalmente por la aldosterona, que es producida por las glándulas suprarrenales en respuesta a la caída del volumen intravascular y la hiperpotasemia. Con regularidad, la ganancia de mutaciones funcionales en los RM conduce a hipertensión grave, a menudo con hipopotasemia, mientras que la pérdida de mutaciones funcionales provoca hipotensión neonatal. Se ha comunicado que la fosforilación de la Ser843 en el dominio de unión al ligando del RM evita la unión al ligando del RM y su activación. MR pS843 se encuentra exclusivamente en las células intercaladas de las nefronas distales del riñón. La caída del volumen intravascular, la angiotensina II y la señalización de WNK4 reducen los niveles de MR pS843, mientras que la hiperpotasemia los aumenta.
Specificity
El epítopo está presente en las 3 isoformas empalmadas alternativas.
Immunogen
Péptido lineal conjugado que corresponde al receptor de mineralocorticoides de rata.
Application
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides en varios tejidos de rata: riñón, hipocampo, plexo coroideo, cerebelo, colon, corazón y arteria coronaria (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006). Endocrinology. 147(3):1343-1348).
Análisis mediante inmunocitoquímica: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides en células renales de ratón (Shibata, S., et al. (2013). Cell Metabolism. 18:660-671).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides en lisado de tejido hipocámpico de rata (Gomez-Sanchez, C.E., et al. (2006). Endocrinology. 147(3):1343-1348).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: un lote representativo detectó el receptor de mineralocorticoides (RM) endógeno en riñón de ratón y el RM humano exógenamente expresado en células COS-7 transfectadas (Shibata, S., et al. (2013) Cell Metab. 18(5):660-671).
Detección del receptor de mineralocorticoides utilizando este anticuerpo anti-receptor de mineralocorticoides, clon 6G1, validado para utilizar en inmunotransferencia Western, inmunohistoquímica e inmunocitoquímica.
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células M1MR .
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): una dilución 1:1 000 de este anticuerpo detectó el receptor de mineralocorticoides en 10 µg de lisado de células M1MR.
Target description
~107 kDa observados
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Naoual Dahmana et al.
International journal of pharmaceutics, 604, 120773-120773 (2021-06-07)
Impaired wound healing in patients receiving glucocorticoid therapy is a serious clinical concern: mineralocorticoid receptor (MR) antagonists can counter glucocorticoid-induced off-target activation of MR receptors. The aim of this study was to investigate the cutaneous delivery of the potent MR
Viren H Makhijani et al.
Neuropharmacology, 181, 108337-108337 (2020-10-03)
The mineralocorticoid receptor (MR) is an emerging target in the field of alcohol research. The MR is a steroid receptor in the same family as the glucocorticoid receptor, with which it shares the ligand corticosterone in addition to the MR
Serena M Dudek et al.
Hippocampus, 33(6), 700-711 (2023-05-09)
Since 1959, the Russian Farm-Fox study has bred foxes to be either tame or, more recently, aggressive, and scientists have used them to gain insight into the brain structures associated with these behavioral features. In mice, hippocampal area CA2 has
Mahshid Gazorpak et al.
Nature communications, 14(1), 8177-8177 (2023-12-10)
Counteracting the overactivation of glucocorticoid receptors (GR) is an important therapeutic goal in stress-related psychiatry and beyond. The only clinically approved GR antagonist lacks selectivity and induces unwanted side effects. To complement existing tools of small-molecule-based inhibitors, we present a
Jakob Hartmann et al.
Cell reports, 35(9), 109185-109185 (2021-06-03)
Responding to different dynamic levels of stress is critical for mammalian survival. Disruption of mineralocorticoid receptor (MR) and glucocorticoid receptor (GR) signaling is proposed to underlie hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis dysregulation observed in stress-related psychiatric disorders. In this study, we show