Documentos clave
LSKMAGN01
Millipore
Kit de microesferas magnéticas PureProteome NHS FlexiBind
NHS FlexiBind beads are suitable for Immunoprecipitations, purifying nucleic acids, isolating cells and organelles, performing protein-protein interaction studies and many other applications.
About This Item
UNSPSC Code:
41116133
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.56
packaging
kit of 0.5 mL beads
manufacturer/tradename
PureProteome
technique(s)
protein purification: suitable
particle size
10 μm
capacity
>17 μmol/mL, settled beads binding capacity (NHS)
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Las microesferas magnéticas FlexiBind de NHS (hidroxisuccinimida) PureProteome proporcionan a los investigadores flexibilidad para unir el ligando de su elección. El único prerrequisito es que la molécula debe contener un grupo amina primaria libre. Las microesferas NHS FlexiBind son adecuadas para inmunoprecipitaciones, purificación de ácidos nucleicos, aislamiento de células y orgánulos, realización de estudios de interacción proteína-proteína y muchas otras aplicaciones.
Application
Categoría de investigación
Todas
Components
0,5 ml de microesferas magnéticas NHS, suspensión al 20 %, paquete de 4 filtros de centrífuga Amicon® Ultra-0,5, MWCO 30 000, 5 ml de tampón de equilibrado, 25 ml de tampón de acoplamiento y lavado, 5 ml de tampón de extinción
Legal Information
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Darryl A Wesener et al.
eLife, 10 (2021-03-09)
Methods for measuring gut microbiota biochemical activities in vivo are needed to characterize its functional states in health and disease. To illustrate one approach, an arabinan-containing polysaccharide was isolated from pea fiber, its structure defined, and forward genetic and proteomic