Documentos clave
IEVH08100
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 8 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
Nombre del producto
Membrana de PVDF Immobilon®-E, 10 sheets, 8 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
Materiales
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nivel de calidad
Características
easily wetted with water
fabricante / nombre comercial
Immobilon®
técnicas
western blot: suitable
filtro L × An
8 cm × 10 cm
tamaño de poro
0.45 μm pore size
compatibilidad
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
método de detección
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Código del filtro: IPVH
Mecanismos de adsorción principales: Electrostático, hidrófobo
Aplicación
10 hojas, 8 cm x 10 cm, la primera membrana de transferencia de PVDF para inmunoelectrotransferencia que se humedece en tampón de transferencia o agua. Para quimioluminiscencia o detección cromógena.
Información legal
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3