HX0291
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
Sinónimos:
n-Hexano
About This Item
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Productos recomendados
Nombre del producto
Hexano, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agency
meets USP/NF
Nivel de calidad
densidad de vapor
~3 (vs air)
presión de vapor
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
453 °F
lim. expl.
7.7 %
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
residuo de evap.
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
índice de refracción
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
temperatura de transición
flash point -22 °C
solubilidad
0.0095 g/L
densidad
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-7.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-22 °C - closed cup