Documentos clave
GSWP09000
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic, white
Sinónimos:
Membrana de filtración de MCE, tamaño de poro 0,22 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
pore size:
0.22 μm pore size
75 % porosity
material:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
feature:
hydrophilic
filter diam.:
90 mm
thickness:
150 μm
sterility:
non-sterile
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Quality Level
description
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore
Millipore
parameter
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
filter diam.
90 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
2%
color
white
refractive index
n/D 1.51
matrix
MF-Millipore
pore size
0.22 μm pore size
75 % porosity
capacity
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
bubble point
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: GSWP
Las mezclas biológicamente inertes de acetato de celulosa y nitrato de celulosa han hecho de las membranas de filtración MF-Millipore una de las membranas más utilizadas en las aplicaciones analíticas y en investigación.
Los filtros MF-Millipore sin surfactante Triton contienen cantidades mínimas de agente humectante y un nivel más bajo de extraíbles que los filtros MF-Millipore convencionales.
Características y beneficios:
- Filtro versátil para aplicaciones de supervisión biológica y medioambiental
- Disponibles en una variedad de tamaños de poro, en colores negro o blanco, con superficie cuadriculada o lisa.
- Compatibles con los métodos de esterilización con óxido de etileno, irradiación gamma y autoclave.
Application
  • Esterilización mediante filtración
  • Bioensayos
  • Aislamiento de partículas similvíricas en aguas residuales
  • Agua de grado para análisis de microplásticos
  • Unión a ácidos nucleicos, incluido el eDNA
Linkage
Sustituye a: GSWP09050
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o menor) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, como bacterias, hongos y levaduras. Para la retención selectiva de contaminantes biológicos de mayor tamaño, puede utilizarse filtración de los líquidos a través de membranas con tamaños de poro de 0,45 μm (o mayores) para atrapar y respaldar el crecimiento de los microorganismos para su cultivo y análisis posteriores
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco lejos de una fuente de calor
  • Condiciones de eliminación: Desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local aplicable.
Legal Information
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 3