Documentos clave
FGLP00010
Millipore
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 0,22 μm
Fluoropore®, 1 ft × 10 ft, hydrophobic
Sinónimos:
Membrana de filtración Fluoropore
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
PTFE
plain filter
white filter
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®
Millipore
parameter
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
filter L × W
1 ft × 10 ft , roll
thickness
150 μm
gravimetric extractables
0.5%
matrix
Fluoropore®
pore size
0.22 μm pore size
85 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
General description
Código del filtro: FGLP
Nuestra membrana Fluoropore® es una membrana hidrófoba de polímero politetrafluoroetileno (PTFE) unida a un soporte de polietileno de alta densidad para mejorar las características de manipulación del filtro en las aplicaciones normales. Las membranas Fluoropore proporcionan amplia compatibilidad química, elevados caudales y uniformidad. (Tenga en cuenta que las referencias del catálogo que contienen "FHUP" no están laminadas o están producidas sin refuerzo.)
Nuestra membrana Omnipore es una membrana de PTFE hidrófila que es compatible prácticamente con todos los disolventes, ácidos y disoluciones alcalinas.
Características y beneficios:
- Biológica y químicamente inertes
- La elevada porosidad produce caudales elevados
- Se dispone de variedades de PTFE hidrófobas e hidrófilas para la filtración de muestras acuosas u orgánicas
Aplicaciones:
- Membrana Fluoropore: Clarificación de ácidos, bases y disolventes; Control del aire; Filtración y ventilación de gases; Espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtración de disoluciones acuosas, clarificación de ácidos y de disoluciones alcalinas
Tipo de filtro: Filtro de pantalla
Application
Rollo de 1ft x 10ft de membrana de PTFE hidrófila, tamaño de poro 0,22 µm
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: Filtración general de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Retención o eliminación de los contaminantes biológicos
  • Instrucciones de uso: La esterilización mediante filtración de un líquido a través de una membrana con un tamaño de poro de 0,2 μm (o inferior) elimina eficazmente los contaminantes biológicos, bacterias, hongos y levaduras
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13