8.55118
Rink Amide MBHA resin HL
Novabiochem®
Sinónimos:
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-MBHA resin (100-200 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Línea del producto
Novabiochem®
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante / nombre comercial
Novabiochem®
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
This support comprises of the modified Rink amide linker attached to MBHA resin [1] and is used to prepare peptide amides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligadura / enlace
Replaces: 01-64-0459
Información legal
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable