Documentos clave
8.40037
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzonitrile
for synthesis
Sinónimos:
2,4-Dichlorobenzonitrile
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H3Cl2N
Número de CAS:
Peso molecular:
172.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número índice de la CE:
229-493-2
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
mp
59-62 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(ccc(c1)Cl)C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
Clave InChI
GRUHREVRSOOQJG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 59 °C
Melting range (upper value): ≤ 62 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable