Documentos clave
8.22084
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lithium lactate
≥98%
Sinónimos:
L-(+)-Lithium lactate, Lactic acid lithium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)COOLi
Número de CAS:
Peso molecular:
96.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
248-692-5
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[O-]C(=O)C(O)C
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Descripción general
for synthesis
Aplicación
  • Determination of lactate dehydrogenase in human erythrocytes by capillary electrophoresis with electrochemical detection.: This study explores the use of L-(+)-Lithium lactate in the determination of lactate dehydrogenase activity in human erythrocytes using capillary electrophoresis with electrochemical detection. The research highlights the compound′s effectiveness in providing precise measurements, crucial for biochemical and clinical applications (Wang et al., 2003).
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=4 in water): -15.0 - -13.0 °
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable