Documentos clave
8.20805
Sigma-Aldrich
Methyllithium
(5% solution in diethylether) for synthesis
Sinónimos:
Lithium methyl, MeLi
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
180 °C (Information refers to the main component.)
lim. expl.
1.7-36 % (v/v) Information refers to the main component.)
bp
34.6 °C (Information refers to the main component.)
temperatura de transición
flash point -40 °C (Information refers to the main component.)
densidad
0.7 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
(5% solution in diethylether) for synthesis
Nota de análisis
Assay (total alcalinity)4.5 - 5.5 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react. 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
-40 °C - Information refers to the main component.