Documentos clave
8.00510
Sigma-Aldrich
Palmitoyl chloride
for synthesis
Sinónimos:
Palmitoyl chloride, Hexadecanoyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)14COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
274.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
203-996-7
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/27 hPa
mp
12 °C
temperatura de transición
flash point 182 °C
densidad
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
Clave InChI
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.912
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
160 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2