8.00086
Diethyl adipate
for synthesis
Sinónimos:
Diethyl adipate, Diethyl hexanedioate, Adipic acid diethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
bp
245 °C/1013 hPa
mp
-19.8 °C
temperatura de transición
flash point >100 °C
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(CC)C(=O)CCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O4/c1-3-13-9(11)7-5-6-8-10(12)14-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
VIZORQUEIQEFRT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.007 - 1.009
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup