614849
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
A cell-permeable, selective, ATP competitive, reversible inhibitor of T-LAK-cell-originated protein kinase (IC₅₀ = 2 µM).
Sinónimos:
TOPK/PBK Inhibitor, HI-TOPK-032
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
potencia
2 μM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
rust
solubilidad
DMSO: 2.5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c(ccc1)C(=O)Nc2cc3[n](c4nc5c(nc4c3C#N)cccc5)cc2
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
Clave InChI
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
TOPK/PBK
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable