Documentos clave
5.89585
Sigma-Aldrich
1-Propanol
anhydrous, 99.7%
Sinónimos:
Alcohol propílico
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
60.10
Beilstein:
1098242
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191601
NACRES:
NA.22
grado:
anhydrous
Ensayo:
99.7%
bp:
97 °C (lit.)
presión de vapor:
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.1 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99.7%
temp. de autoignición
700 °F
lim. expl.
13.7 %
índice de refracción
n20/D 1.384 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
mp
−127 °C (lit.)
densidad
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
22 °C - closed cup