Documentos clave
1.93261
Supelco
Sulfito de sodio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Sodium sulfite
About This Item
Fórmula lineal:
Na2SO3
Número de CAS:
Peso molecular:
126.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
anhydrous
grado
ACS reagent
anhydrous
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Envase
1.93261.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93261.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Inorganics and solvents for basic and standard applications manufactured locally.