1.14767
Copper Test, photometric
photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
About This Item
Productos recomendados
product name
Ensayo de cobre, photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 250 tests
specific analyte(s)
copper
measuring range
0.02-6.00 mg/L (Cu)
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
detection method
photometric (Cuprizone)
storage temp.
15-25°C
General description
Este ensayo con reactivos del cobre Spectroquant® permite la cuantificación exacta del contenido de cobre en muestras acuosas.
Método aplicado: En un medio de amoníaco, los iones de cobre(II) reaccionan con la cuprizona para formar un complejo azul que se determina mediante fotometría.
Este ensayo sólo mide los iones cobre(II). Las muestras deben descomponerse por digestión antes de poder medir el cobre no disuelto o unido a complejos. En presencia de peróxido de hidrógeno, también se miden iones de cobre (I).
Los kits de ensayo con reactivo Spectroquant® contienen mezclas de reactivos muy estables y listas para usar para realizar el análisis de acuerdo con el procedimiento descrito en el folleto de instrucciones que los acompañan.
Todos nuestros kits de ensayo en cubeta y con reactivos están equipados con el exclusivo Live ID (código de barras en 2D), que permite el reconocimiento perfecto del método y contiene información esencial como el número de lote, la fecha de caducidad y las actualizaciones de calibración automáticas.
Application
- Discusión sobre el mecanismo por el cual la decocción de Gandoufumu atenúa el daño hepático de la enfermedad de Wilson al inhibir la autofagia a través de la vía PI3K/Akt/mTOR con base en la farmacología de redes y la verificación experimental: este estudio explora la influencia de una decocción herbal sobre el daño hepático en la enfermedad de Wilson, con el kit de ensayo de cobre utilizado para monitorizar los niveles celulares de cobre como parte de la configuración experimental (Tang et al., 2023).
Legal Information
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Protocolos
Photometric determination with Cuprizon subsequent to acid mineralisation
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon posterior a mineralización ácida
Determinación fotométrica con Cuprizon tras mineralización ácida