Documentos clave
1.02644
SAFC
Colodión al 4 %
4%
Sinónimos:
Colodión solution, Nitrato de celulosa
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352401
vapor pressure
576 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
170 °C
expl. lim.
1.7-36 % (v/v)
concentration
4%
transition temp
flash point -40 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C12H14N8O27.C12H22O11/c21-13(22)37-1-3-5(7(43-16(27)28)10(46-19(33)34)12(40-3)47-20(35)36)41-11-9(45-18(31)32)8(44-17(29)30)6(42-15(25)26)4(39-11)2-38-14(23)24;13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-12H,1-2H2;3-20H,1-2H2
InChI key
OWWGYSXLINVAES-UHFFFAOYSA-N
General description
Ofrecemos una gama de materias primas fundamentales de gran calidad, además de la documentación y la experiencia para ayudar a nuestros clientes a cumplir con los estrictos requisitos normativos. Nuestra cartera SAFC® de productos de gran calidad resiste estrictos procedimientos de control de calidad.
Application
El colodión al 4 % es adecuado para utilizar en procesos farmacéuticos.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C