1.01383
Disolución eosina azul de metileno según Wright
for microscopy
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
liquid
temp. de autoignición
420 °C (Methanol)
lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
DIV
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
temperatura de transición
flash point 9.7 °C (Methanol)
densidad
0.80 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
La disolución de eosina-azul de metileno de Wright es un producto para DIV certificado y registrado por la CE, y bastan 500 ml para teñir hasta 1000 portaobjetos en cubetas Hellendahl. Si desea más información, consulte las instrucciones de uso (IFU). Las IFU pueden descargarse de esta página web.
Nota de análisis
Eritrocitos: de rosa a parduzco
Núcleos: azul-violeta
Gránulos eosinófilos: de rojo a rojo-marrón
Gránulos neutrófilos: violeta claro
Citoplasma linfocitos: azul
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup - Methanol