1.00842
Esculin
suitable for microbiology
Sinónimos:
Esculin, 6,7-Dihydroxycumarin-6ß-D-glucopyranoside
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
212 °C (decomposition)
densidad aparente
200 kg/m3
aplicaciones
microbiology
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2cc3c([o][c](cc3)=O)cc2O.O
InChI
1S/C15H16O9.H2O/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-3-6-1-2-11(18)22-8(6)4-7(9)17;/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2;1H2/t10-,12-,13+,14-,15-;/m1./s1
Clave InChI
CQYPGSKIFJFVDQ-QWFKVUSTSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; dioxan/water (1:1); calc. on anhydrous substance): -87 - -84 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.004 %
Fraxin (HPLC): ≤ 0.5 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water: 6.5 - 8.0 %
Suitability for microbiology: conforms
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable