Documentos clave
Z562521
LabJaws end-to-end lattice rod connector
jaw capacity 0-13 mm , 0-51 inches, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
Materiales
aluminum
fabricante / nombre comercial
Troemner 916133
horquilla capacidad
0-13 mm , 0-51 inches
Descripción general
Corrosion resistant. Increases the length of lab frame rods and clamps with perfect alignment. Comes with 2 set screws.
Información legal
LabJaws is a trademark of Henry Troemner LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)