Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Sinónimos:
45550-15
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Características
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Kimble® 45550-15
Kimble®
técnicas
centrifugation: suitable
Aplicación
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)