Documentos clave
Z169447
Supelco
Spectroline® CM UV-viewing cabinet
Cabinet CM-26, AC/DC input 230 V AC, 50 Hz, European 2-pin plug
Sinónimos:
UV Light Viewing Enclosure
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NC.07
feature
CSA approved
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
W × L × H
9 in. × 12 in. × 6 1/2 in.
General description
Minicabinas portátiles y ligeras de aluminio con lámparas de 4 y 6 vatios extraibles que pueden usarse para aplicaciones portátiles. Las lámparas proporcionan irradiación de onda corta y larga para la visualización de placas de CCF (TLC) y para demostraciones de fluorescencia UV o absorción. Las cabinas tienen un visor flexible y perfilado para una ventana absorbente UV incorporada, cortinas de fieltro de fácil acceso y fondos extraíbles para colocación sobre un transiluminador para obtener mayor intensidad y contraste. Conformidad CE, listado UL y cumple requisitos OSHA.
Suministrado con lámpara UV serie E 6 wat.
Application
  • Spectroline® CM UV-viewing cabinet was used to produce a camera with UV lamp.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used as TLC accessory and also may be used as thermo UV lamps.
  • Spectroline CM UV-viewing cabinet may be used to study the chromatograms obtained from GC-MS analysis.
Legal Information
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Construction of a low-cost ultraviolet-viewing cabinet with lamp
Alvarenga, Elson Santiago de, William Argolo Saliba, and Benjamin Goncalves Milagres.
Quimica nova, 28, 927-928 (2005)