Documentos clave
Z155640
Solution bowl
capacity 9 L (9.5 qt)
About This Item
UNSPSC Code:
41122800
NACRES:
NB.51
material
stainless steel container
manufacturer/tradename
Polarware 136
H × O.D.
5 in. × 14 1/2 in.
capacity
9 L (9.5 qt)
General description
With flat bottom and straight sides. 304 Stainless steel.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)