Merck
W267708
Sigma-Aldrich
4′-Methylacetophenone
≥95%, FCC, FG
Sinónimos:
Methyl p-tolyl ketone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número de FEMA:
2677
Beilstein:
606053
Número CE:
nº del Consejo Europeo:
156
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de la sustancia en PubChem:
Número Flavis:
7.022
NACRES:
NA.21
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
grado
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp
22-24 °C (lit.)
densidad
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
hawthorne; floral
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4′-Methylacetophenone occurs naturally in mango, tomato and orange.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
179.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
82 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Volatile aroma constituents of orange.
Macleod AJ, et al
Phytochemistry, 27(7), 2185-2188 (1988)
A novel approach for nontargeted data analysis for metabolomics. Large-scale profiling of tomato fruit volatiles.
Tikunov Y, et al.
Plant Physiology, 139(3), 1125-1137 (2005)
Volatile components from mango (Mangifera indica L.) cultivars.
Pino JA, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(6), 2213-2223 (2005)
Koji Uwai et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(3), 1084-1089 (2007-11-17)
Stereoselective reductive metabolism of various p-substituted acetophenone derivatives was studied using isolated rat liver 3alpha-hydroxysteroid dehydrogenase (3alpha-HSD). Kinetic experiments were performed and analyzed by measuring the products by HPLC using a chiral column. The results demonstrated that the presence of