Merck
W215311
Sigma-Aldrich
Bergamot oil
greener alternative
colorless, natural, product of Simone Gatto
About This Item
Número de CAS:
Número de FEMA:
2153
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
origen biológico
citrus (Bergamia Risso et Poiteau (Fam. Rutaceae))
Nivel de calidad
grado
Fragrance grade
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
cumplimiento norm.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
composición
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted Citral, Citronellol, Limonene, Linalool and Citrus bergamia
características de los productos alternativos más sostenibles
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
color
colorless
índice de refracción
n20/D 1.4665 (lit.)
n20/D 1.4675 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
densidad
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
alérgeno de la fragancia
limonene (sum of D, L and DL), linalool, citral (neral+geranial), citronellol, Citrus bergamia peel oil expressed
categoría alternativa más sostenible
Organoléptico
orange; citrus; woody
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Cláusula de descargo de responsabilidad
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
56 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)