M45008
Methylenecyclobutane
96%
Sinónimos:
exo-Methylenecyclobutane
About This Item
Fórmula lineal:
C4H6(=CH2)
Número de CAS:
Peso molecular:
68.12
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
presión de vapor
6.57 psi ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.42 (lit.)
bp
42 °C/749 mmHg (lit.)
densidad
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C=C1CCC1
InChI
1S/C5H8/c1-5-3-2-4-5/h1-4H2
Clave InChI
QIRVGKYPAOQVNP-UHFFFAOYSA-N
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Guang Huan Shen et al.
Current medicinal chemistry, 27(35), 5918-5948 (2019-06-30)
The syntheses of acyclic nucleoside phosphonate (ANP) analogs linked with cyclic systems are described in the present review. The purpose of the review is to report the methodology of ANP analogs and to give an idea on the synthesis of