Documentos clave
GF67101319
Polyamide - Nylon 12
(PA 12), powder, max. particle size 50micron, weight 500 g, min. particle size 10micron
Sinónimos:
AM376010
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 671-013-19
weight
500 g
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)