Documentos clave
GF41434398
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, clear amber
Sinónimos:
SU306311
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 414-343-98
weight
100 g
color
clear amber
nominal granule size
3 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)