Merck
E49304
Sigma-Aldrich
4-Ethyl-3-thiosemicarbazide
97%
Sinónimos:
1-Amino-3-ethylthiourea, 3-Amino-1-ethylthiourea, 4-Ethylthiosemicarbazide, 4-Ethylthiosemicarbizide, 4-N-Ethyl-3-thiosemicarbazide, 4-N-Ethylthiosemicarbazide, Ethylthiosemicarbazide, N-Ethylhydrazinecarbothioamide, N-Ethylthiosemicarbazide, N1-Ethylthiosemicarbazide
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5NHCSNHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
119.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
97%
mp
82-84 °C (lit.)
cadena SMILES
CCNC(=S)NN
InChI
1S/C3H9N3S/c1-2-5-3(7)6-4/h2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)
Clave InChI
SKYYTGUCWARUCL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tara F Tahir et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 12(11), 14968-14982 (2012-12-04)
A flow injection analysis (FIA) incorporating a thiosemicarbazone-based coated wire electrode (CWE) was developed method for the determination of mercury(II). A 0.1 M KNO(3) carrier stream with pH between 1 and 5 and flow rate of 1 mL·min(-1) were used
Carolina G Oliveira et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(28), 9595-9604 (2020-07-01)
Cyclometallated palladium(ii) and platinum(ii) pyrenyl-derived thiosemicarbazone (H2PrR) complexes of the type [M4(μ-S-PrR-κ3-C,N,S)4] (M = PdII, PtII; R = ethyl, cyclohexyl) have been synthesised in good yields and fully characterised. X-ray crystallography showed that the tetranuclear complex [Pt4(μ-S-PrCh-κ3-C,N,S)4](CH3)2COCHCl3 contains an eight-membered