Documentos clave
CLS69429L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 257 mm × 254 mm
Sinónimos:
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Características
cap: no
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 6942-9L
disponibilidad
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × Al
257 mm × 254 mm
diámetro del cuello de botella
257 mm
capacidad
9.5 L
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)