C91204
2-Cyanoethyl ether
98%
Sinónimos:
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
bp
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
Clave InChI
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?