Merck
C52055
Sigma-Aldrich
2-(Chloromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.61
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
powder
assay:
96%
assay
96%
form
powder
mp
146-148 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
ClCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H7ClN2/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
SPMLMLQATWNZEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1