Documentos clave
BR90438
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 100 mL, D × H 55 mm × 65 mm
Sinónimos:
PTFE, Sampling dippers
About This Item
UNSPSC Code:
41104118
NACRES:
NB.51
material
PTFE
manufacturer/tradename
BRAND 90438
D × H
55 mm × 65 mm
capacity
100 mL
General description
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1