Merck
B74666
Sigma-Aldrich
exo-2-Bromonorbornane
98%
Sinónimos:
exo-2-Bromobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H11Br
Número de CAS:
Peso molecular:
175.07
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form:
liquid
assay:
98%
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
density
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
InChI key
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)