927821
EBX2-alkyne
≥95%
Sinónimos:
5-Methyl-1-((trimethylsilyl)ethynyl)-1l3-benzo[d][1,2]iodaoxol-3(1H)-one
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1=CC(C(OI2C#C[Si](C)(C)C)=O)=C2C=C1
InChI
1S/C13H15IO2Si/c1-10-5-6-12-11(9-10)13(15)16-14(12)7-8-17(2,3)4/h5-6,9H,1-4H3
Clave InChI
MJEDSBVZRIKHTM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)