Merck
901564
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-1-13C-L-aspartic acid
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13CC5H9NO5
Peso molecular:
176.13
Código UNSPSC:
12352106
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensayo
≥97% (CP)
Formulario
solid
técnicas
protein expression: suitable
aplicaciones
peptide synthesis
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC(C[C@H](N[13C](C)=O)C(O)=O)=O
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)