777315
Cy3-azide
90% (HPLC)
Sinónimos:
Cy3 Azide Fluroescent Probe
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H44N6O10S3 · xC6H16N
Peso molecular:
804.95 (salt-free basis)
Código UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90% (HPLC)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Azide modified cyanine dye. Can be used to detect or label alkyne- or cyclooctyne-containing molecules or biomolecules by fluorescence spectroscopy following azide-alkyne cycloaddition.
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Solubility -DMSO; water; DMF; MeOH
Abs/Em - 553/566 nm
Extinction Coefficient - 151; 000 cm-1M-1
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?