Merck
763357
Sigma-Aldrich
Chloro(1,5-cyclooctadiene)copper(I) dimer
95%
Sinónimos:
[Cu(COD)Cl]2
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H24Cl2Cu2
Número de CAS:
Peso molecular:
414.36
EC Number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
95%
form
solid
reaction suitability
core: copper
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C
SMILES string
[Cl+]1[Cu-][Cl+][Cu-]1.C2CC=CCCC=C2.C3CC=CCCC=C3
InChI
1S/2C8H12.2Cl.2Cu/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;;;;/q;;2*+1;2*-1/b2*2-1-,8-7-;;;;
InChI key
QKMKFTHUKVKWFX-MIXQCLKLSA-N
General description
Versatile catalyst
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemistry & Industry, 15, 743-743 (1973)
Polyhedron, 10, 2293-2293 (1991)