Merck
753580
Sigma-Aldrich
Sodium thiosulfate-34S hydrate
95 atom % 34S, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O334SS · xH2O
Peso molecular:
160.01 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12142200
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
95 atom % 34S
Ensayo
97% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2/i;;5+2;;;;;
Clave InChI
PODWXQQNRWNDGD-AAXIWTMGSA-L
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)