687871
Potassium palmitate-13C16
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-13C16 potassium salt, Palmitic acid-13C16 potassium salt, Potassium hexadecanoate-13C16
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
powder
mp
285 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[K+].[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1;
Clave InChI
MQOCIYICOGDBSG-SJIUKAAASA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?