661457
D-Glucose-2-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Labeled Glucose, Dextrose-2-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]25/D +52.0, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[13C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i5+1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-UKLRSMCWSA-N
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)