655139
Isovaleraldehyde-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinónimos:
3-Methylbutanal-1-13C
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
97% (CP)
bp
90 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
CC(C)C[13CH]=O
InChI
1S/C5H10O/c1-5(2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3/i4+1
Clave InChI
YGHRJJRRZDOVPD-AZXPZELESA-N
Categorías relacionadas
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)